Copper(II) ethylacetoacetate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41489.04 41489.09 41489.18 41489.30
41489.04EA 38.7 EUR InStock
41489.04 41489.09 41489.18 41489.30
Copper(II) ethylacetoacetate ≥97%
Copper(II) ethylacetoacetate
Purity: 97% CAS No.: 14284-06-1 Molecular Formula: (CH3CH2CO2CHCOCH3)2Cu Formula Weight: 321.81 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 192° Solubility: Soluble in ethanol MDL No.: MFCD00017759
Formule: (CH₃CH₂CO₂CHCOCH₃)₂Cu
Point de fusion: 192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017759
Numéro CAS: 14284-06-1
EINECS: 238-181-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité