Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 350
Fournisseur: Thermo Scientific
41560.36EA 173 EUR InStock
41560.36 41560.22
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 350
Polyethylene glycol monomethyl ether
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Densité: 1,09
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084416
Numéro CAS: 9004-74-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité