Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 550
Fournisseur: Thermo Scientific
41561.36EA 164 EUR InStock
41561.36 41561.22
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 550
Polyethylene glycol monomethyl ether
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1,10
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084416
Numéro CAS: 9004-74-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité