Bis(hexafluoroacetylacetonato)cobalt(II) hydrate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41594.03EA 58.6 EUR InStock
41594.03 41594.06
Bis(hexafluoroacetylacetonato)cobalt(II) hydrate ≥97%
Bis(hexafluoroacetylacetonato)cobalt(II) hydrate
Formule: C₁₀H₂CoF₁₂O₄
MW: 473,04 g/mol
Point de fusion: 173…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042510
Numéro CAS: 19648-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité