Copper(II) methacrylate, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41621.14EA 276 EUR InStock
41621.14 41621.06
Copper(II) methacrylate, tech.
Copper(II) methacrylate
Formule: C₈H₁₀CuO₄
MW: 233,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080547
Numéro CAS: 19662-59-0
EINECS: 243-211-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité