Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Polyvinylpolypyrrolidone, N-Vinyl-2-Pyrrolidone
41631.22 41631.36
41631.22EA 66.3 EUR InStock
41631.22 41631.36
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
CAS No.: 25249-54-1 Molecular Formula: (C6H9NO)n Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00149016
Formule: C₆H₉NO
MW: 111,144 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149016
Numéro CAS: 25249-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité