Bismuth titanium oxide ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
41669.18 41669.30
41669.18EA 111 EUR InStock
41669.18 41669.30
Bismuth titanium oxide ≥99.9% (base métaux)
Bismuth titanium oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12233-34-0 Molecular Formula: Bi2Ti4O11 Formula Weight: 785.42 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD01310393
Formule: Bi₁₂TiO₂₀
MW: 785,42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310393
Numéro CAS: 12233-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité