Multi Ion anion IC standard solution in H₂O, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
41693.AEEA 312 EUR InStock
41693.AE
Multi Ion anion IC standard solution in H₂O, Specpure®
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00144814
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité