Multi Ion cation IC standard solution in 5% HNO₃, Specpure® (Dionex)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
41695.AEEA 303 EUR InStock
41695.AE
Multi Ion cation IC standard solution in 5% HNO₃, Specpure® (Dionex)
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD03792456
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité