Naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41715.22EA 40 EUR InStock
41715.22 41715.36
Naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt hydrate
Naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt hydrate
Formule: C₁₀H₅Na₃O₉S₃·xH₂O
MW: 434,31 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149263
Numéro CAS: 123409-01-8
EINECS: 225-962-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité