Sulfur in residual oil standard solutions, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
41752.AEEA 210 EUR InStock
41752.AE 41753.AE 41755.AE 41751.AE 41756.AE 41757.AE
Sulfur in residual oil standard solutions, Specpure®
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00197838
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité