Bismuth tungsten oxide ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
41854.14 41854.22
41854.14EA 155 EUR InStock
41854.14 41854.22
Bismuth tungsten oxide ≥99.9% (base métaux)
Bismuth tungsten oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 13595-87-4 Molecular Formula: Bi2(WO4)3 Formula Weight: 1161.48 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00046190
Formule: Bi₂(WO₄)₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046190
Numéro CAS: 13595-87-4
EINECS: 237-033-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité