Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acetic acid:Trimethylpentane (60:40)% (v/v)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

41895.AEEA 28.7 EUR InStock
41895.AE 41895.AP
Acetic acid:Trimethylpentane (60:40)% (v/v)
Acetic acid:Trimethylpentane
Applications: Testing of peroxide


Formule: CH₃CO₂H:(CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236632
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité