Polyimide, film, Thickness: 0.013 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
41897.GH 41897.GT 41897.HB
41897.GHEA 225 EUR InStock
41897.GH 41897.GT 41897.HB
Polyimide, film, Thickness: 0.013 mm
Polyimide
CAS No.: 62929-02-6 Physical Form: ≈0.1846g/100x100mm MDL No.: MFCD00677744
Formule: C₃₅H₂₈N₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01868102
Numéro CAS: 62929-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité