Polyimide, film, Width: 20 mm, Thickness: 0.025 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
41898.3Z
41898.3ZEA 0 EUR InStock
41898.3Z
Polyimide, film, Width: 20 mm, Thickness: 0.025 mm
Polyimide
CAS No.: 62929-02-6 MDL No.: MFCD00677744
Formule: C₃₅H₂₈N₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01868102
Numéro CAS: 62929-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité