Magnesium citrate dibasic hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
41954.30 41954.A1
41954.30EA 132 EUR InStock
41954.30 41954.A1
Magnesium citrate dibasic hydrate
Magnesium citrate dibasic hydrate
CAS No.: 119851-23-9 Molecular Formula: C6H6MgO7.xH2O Formula Weight: 214.14(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow MDL No.: MFCD00151706
Formule: C₆H₆MgO₇·xH₂O
MW: 214,412 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151706
Numéro CAS: 119851-23-9
EINECS: 231-923-9
Merck Index: 14,5663
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité