Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminoacetonitrile hydrochloride ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

41984.14EA 129 EUR InStock
41984.14
2-Aminoacetonitrile hydrochloride ≥98%
2-Aminoacetonitrile hydrochloride


Formule: C₂H₅ClN₂
MW: 92,53 g/mol
Point de fusion: 166…171 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012850
Numéro CAS: 6011-14-9
EINECS: 227-865-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité