Europium(III) phosphate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41989.03 41989.06
41989.03EA 58.7 EUR InStock
41989.03 41989.06
Europium(III) phosphate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Europium(III) phosphate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 14913-20-3 Molecular Formula: EuO4P.xH2O Formula Weight: 246.93(anhy) Physical Form: Chunks/powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD05664261
Formule: EuO₄P·xH₂O
MW: 246,93 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664261
Numéro CAS: 14913-20-3
EINECS: 236-901-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité