Lanthanum(III) phosphate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
41990.06 41990.14
41990.06EA 56.3 EUR InStock
41990.06 41990.14
Lanthanum(III) phosphate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Lanthanum(III) phosphate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 14913-14-5 Molecular Formula: LaPO4.xH2O Formula Weight: 233.88(anhy) Physical Form: Lump Appearance: White to off-white Odour: Odourless MDL No.: MFCD00150248
Formule: LaPO₄.xH₂O
MW: 233,877 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150248
Numéro CAS: 14913-14-5
EINECS: 237-419-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité