Magnesium acrylate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
42002.06 42002.14 42002.22
42002.06EA 30.1 EUR InStock
42002.06 42002.14 42002.22
Magnesium acrylate
Magnesium acrylate
CAS No.: 5698-98-6 Molecular Formula: C6H6MgO4 Formula Weight: 166.42 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: 220° dec. MDL No.: MFCD00068285
Formule: C₆H₆MgO₄
Point de fusion: >220 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068285
Numéro CAS: 5698-98-6
EINECS: 227-177-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité