Eicosanedioic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
42004.04 42004.09 42004.18 42004.30
42004.04EA 50.4 EUR InStock
42004.04 42004.09 42004.18 42004.30
Eicosanedioic acid
Eicosanedioic acid
CAS No.: 2424-92-2 Molecular Formula: C20H38O4 Formula Weight: 342.52 Physical Form: Powder Melting Point: 127° MDL No.: MFCD00059627
Formule: C₂₀H₃₈O₄
Point de fusion: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059627
Numéro CAS: 2424-92-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité