Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), sphères, Ø 3 mm (0.12 in) Type 316
Fournisseur: Thermo Scientific
42020.KMEA 31.9 EUR InStock
42020.KM 42020.KN
Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), sphères, Ø 3 mm (0.12 in) Type 316
Stainless steel
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité