(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
42183.06EA 213 EUR InStock
42183.06 42183.03
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol ≥97%
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol
Applications: Asymetric synthesis of chiral 2-oxazolines
Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,208 g/mol
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004503
Numéro CAS: 28143-91-1
EINECS: 248-867-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité