Specpure® Silica, Standard Solution, SiO₂ 1000 µg/ml
Fournisseur: Thermo Scientific
42225.AE 42225.AP
42225.AEEA 103 EUR InStock
42225.AE 42225.AP
Specpure® Silica, Standard Solution, SiO₂ 1000 µg/ml
Étalons Étalons anioniques Standards de silicate
Molecular Formula: Na₂SiO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité