Amberlite® IRA-67 résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Scientific
42253.30EA 52.3 EUR InStock
42253.30 42253.A1 42253.A7
Amberlite® IRA-67 résine échangeuse d'anions
Amberlite® IRA-67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145567
Numéro CAS: 80747-90-6
Merck Index: 14,382
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité