N,N-Dimethylacrylamide ≥99.5% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
42405.18 42405.30 42405.A1
42405.18EA 55.2 EUR InStock
42405.18 42405.30 42405.A1
N,N-Dimethylacrylamide ≥99.5% stabilisé
N,N-Dimethylacrylamide
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5% CAS No.: 2680-03-7 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 71°(161°F) Physical Form: Liquid Density: 0.962 Refractive Index: 1.4730 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless Boiling Point: 82-84°/21mm Beilstein Reference: 1742219 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00008626
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 82…84 °C (21 mmHg)
Densité: 0.962
Point d'éclair: 71 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008626
Numéro CAS: 2680-03-7
EINECS: 220-237-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité