3-[Diméthoxy(méthyl)silyl]-1-propanethiol ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Mercaptopropylmethyldimethoxysilane, 3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanethiol
42426.AD 42426.AK
42426.ADEA 61.4 EUR InStock
42426.AD 42426.AK
3-[Diméthoxy(méthyl)silyl]-1-propanethiol ≥95%
3-[Diméthoxy(méthyl)silyl]-1-propanethiol
Purity: 95% CAS No.: 31001-77-1 Molecular Formula: C6H16O2SSi Formula Weight: 180.34 Flash Point: 93°(199°F) Physical Form: Liquid Density: 1.000 Refractive Index: 1.4500 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Boiling Point: 96°/30mm MDL No.: MFCD00053923
Formule: C₆H₁₆O₂SSi
MW: 180,34 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (30 mmHg)
Densité: 1.000
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053923
Numéro CAS: 31001-77-1
EINECS: 250-426-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité