Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Graphite conductive adhesive, base d'alcool

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

42465.15EA 55.4 EUR InStock
42465.15
Graphite conductive adhesive, base d'alcool
Graphite conductive adhesive


Point d'ébullition: 82 °C
Densité: 0,90
Point d'éclair: 11 °C (52 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01866817
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité