Inhibitor removal resin
Fournisseur: Thermo Scientific
42489.22 42489.36 42489.14
42489.22EA 92.5 EUR InStock
42489.22 42489.36 42489.14
Inhibitor removal resin
Inhibitor removal resin
Applications: For the removal of phenolic inhibitors: hydroquinone, hydroquinone monomethyl ether, tert-butylcatechol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081548
Numéro CAS: 9003-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité