Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 4000
Fournisseur: Thermo Scientific
42500.AKEA 63.8 EUR InStock
42500.AK 42500.AD 42500.K2
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 4000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Formule: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃
Point d'ébullition: >225 °C
Point de fusion: < –40 °C
Densité: 0,960
Point d'éclair: 285 °C (545 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148360
Numéro CAS: 9016-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité