Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 6000
Fournisseur: Thermo Scientific
42501.AKEA 68.4 EUR InStock
42501.AK 42501.AD 42501.K2
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 6000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Formule: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃
Point d'ébullition: >205 °C
Point de fusion: < –40 °C
Densité: 0,950
Point d'éclair: 315 °C (599 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148360
Numéro CAS: 9016-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité