Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 9000
Fournisseur: Thermo Scientific
42502.AD 42502.AK 42502.K2
42502.ADEA 34.3 EUR InStock
42502.AD 42502.AK 42502.K2
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 9000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6 Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3 Flash Point: 315°(599°F) Physical Form: Viscous liquid Density: 0.968 Refractive Index: 1.4030 Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -40° Boiling Point: 205° MDL No.: MFCD00148360
Formule: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃
Point d'ébullition: >205 °C
Point de fusion: < –40 °C
Densité: 0.968
Point d'éclair: 315 °C (599 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148360
Numéro CAS: 9016-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité