Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 28,000
Fournisseur: Thermo Scientific
42503.ADEA 34.5 EUR InStock
42503.AD 42503.K2 42503.AK
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 28,000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Formule: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃
Point d'ébullition: >205 °C
Point de fusion: < –40 °C
Densité: 0,971
Point d'éclair: 315 °C (599 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148360
Numéro CAS: 9016-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité