Lanthanum(III) 2-methoxyethoxide 5% (p/v) dans le 2-méthoxyéthanol , 99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42522.ACEA 234 EUR InStock
42522.AC 42522.AE
Lanthanum(III) 2-methoxyethoxide 5% (p/v) dans le 2-méthoxyéthanol , 99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Lanthanum(III) 2-methoxyethoxide
Applications: Preparation of lanthanum oxide thin films by the Sol-Gel method
Formule: C₉H₂₁LaO₆
MW: 364,17 g/mol
Point d'ébullition: 124 °C
Densité: 0,96
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210619
Numéro CAS: 115685-56-8
ONU: 1188
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité