Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanolate de potassium 5% (p/v) dans le methanol

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

42551.ACEA 54.1 EUR InStock
42551.AC
Méthanolate de potassium 5% (p/v) dans le methanol
Méthanolate de potassium


Formule: CH₃KO
MW: 70,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012416
Numéro CAS: 865-33-8
ONU: 3274
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité