Total Organic Carbon (TOC), standard solution, Specpure®, 1000 µg/ml
Fournisseur: Thermo Scientific
42562.AE 42562.AP
42562.AEEA 153 EUR InStock
42562.AE 42562.AP
Total Organic Carbon (TOC), standard solution, Specpure®, 1000 µg/ml
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Standard for TOC based on potassium hydrogen phthalate (KHC₈H₄O₄).
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133992
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité