L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ion chromatography standard solution, acetate, Specpure®, 1000 µg/ml
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
42563.AE 42563.AP
42563.AEEA 159 EUR InStock
42563.AE 42563.AP
Ion chromatography standard solution, acetate, Specpure®, 1000 µg/ml
Étalons Étalons anioniques Standards d'acétate
Molecular Formula: CH₃CO₂Na in H₂O
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00282007
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité