Chromate, ion chromatography standard solution, Specpure®, CrO₄²⁻ 1000 µg/ml
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42564.AEEA 135 EUR InStock
42564.AE 42564.AP
Chromate, ion chromatography standard solution, Specpure®, CrO₄²⁻ 1000 µg/ml
Étalons Étalons anioniques Standards de chromate(VI)
Molecular Formula: K₂CrO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011368
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité