Oxalate, Ion chromatography standard solution, Specpure®, C_2O4-2 1000 µg/ml
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42568.AEEA 140 EUR InStock
42568.AE
Oxalate, Ion chromatography standard solution, Specpure®, C_2O4-2 1000 µg/ml
Étalons Étalons anioniques Standards d'oxalate
Molecular Formula: Na₂C₂O₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00012465
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité