ICP-MS calibration standard solution for 6020 CLP-M, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42602.AEEA 264 EUR InStock
42602.AE
ICP-MS calibration standard solution for 6020 CLP-M, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD03792349
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité