ICP-MS soil spike standard solution for 6020 CLP-M, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42604.AEEA 342 EUR InStock
42604.AE
ICP-MS soil spike standard solution for 6020 CLP-M, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃/tr. tartaric acid
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD02266211
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité