Molybdenite minéral d'origine naturelle, grains ∼ 0.06-0.19 in
Fournisseur: Thermo Scientific
42642.06EA 136 EUR InStock
42642.06 42642.14 42642.03
Molybdenite minéral d'origine naturelle, grains ∼ 0.06-0.19 in
Molybdenite
Applications: For grain mounts, XRD and microprobe standards, identification of unknown minerals
Formule: MoS₂
MW: 160,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003470
Numéro CAS: 1309-56-4
EINECS: 215-172-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité