Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV) 50% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
42676.A1 42676.A7 42676.30
42676.A1EA 248 EUR InStock
42676.A1 42676.A7 42676.30
Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV) 50% (p/p) en solution aqueuse
Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV)
CAS No.: 65104-06-5 Molecular Formula: C6H18N2O8Ti Formula Weight: 294.10 Flash Point: 47°(118°F) Physical Form: Liquid Density: 1.21 Refractive Index: 1.4380 Appearance: Pale yellow UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00072736
Applications: Water soluble titanium complex
Formule: C₆H₂₂N₂O₈Ti
MW: 298,115 g/mol
Densité: 1.21
Point d'éclair: 47 °C (118 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072736
Numéro CAS: 65104-06-5
EINECS: 247-428-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité