Tetramethylammonium formate 30% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
42710.AE 42710.AP
42710.AEEA 91.5 EUR InStock
42710.AE 42710.AP
Tetramethylammonium formate 30% (p/p) en solution aqueuse
Tetramethylammonium formate
CAS No.: 59138-84-0 Molecular Formula: C5H13NO2 Formula Weight: 119.16 Physical Form: Liquid Beilstein Reference: 3916177 MDL No.: MFCD00054402
Formule: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054402
Numéro CAS: 59138-84-0
EINECS: 261-622-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité