Poly(styrene) 2,5% (p/p) dispersion dans l'eau, microsphère de latex 0.20 micron
Fournisseur: Thermo Scientific
42713.4YEA 528 EUR InStock
42713.4Y
Poly(styrene) 2,5% (p/p) dispersion dans l'eau, microsphère de latex 0.20 micron
Poly(styrene)
Formule: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 9003-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité