L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Silica gel, TLC high purity grade, without binder
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
42756.30 42756.A1 42756.A7
42756.30EA 111 EUR InStock
42756.30 42756.A1 42756.A7
Silica gel, TLC high purity grade, without binder
Sorbants pour chromatographie Sorbants TLC
This TLC high purity grade silica gel without binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
  • Incompatible with oxidizing agents
  • Soluble in alkalies
  • Insoluble in water
  • pH 6 to 7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité