Gel de silice 60 0.060-0.2mm (70-230 mesh), avec indicateur fluorescent
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
42757.A1EA 322 EUR InStock
42757.A1 42757.30 42757.18 42757.A7
Gel de silice 60 0.060-0.2mm (70-230 mesh), avec indicateur fluorescent
Gel de silice
Silica gel 60 is used as carriers, processing aids, anti-caking and free-flow agents in animal feed. Defoamer applications such as paint, food, paper, textile and other industrial applications. Synthetic silicon dioxides are used as a rheology control agent in plastics. It is also used in dry column chromatography without applied pressure (gravity pulled).
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité