Silica gel, TLC high purity grade, with gypsum binder
Fournisseur: Thermo Scientific
42763.18 42763.30
42763.18EA 40.8 EUR InStock
42763.18 42763.30
Silica gel, TLC high purity grade, with gypsum binder
Sorbants pour chromatographie Sorbants TLC
This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
  • pH 6 to 7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité