Oxyde de zirconium précurseur polymérique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42766.14 42766.22
42766.14EA 185 EUR InStock
42766.14 42766.22
Oxyde de zirconium précurseur polymérique
Oxyde de zirconium
Physical Form: Viscous liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow to brown Odour: Alcohol-like Solubility: Soluble in alcohols UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00011310
Applications: Preparation of zirconium oxide films, solid electrolyte
Formule: OZr
MW: 107,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 12036-01-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité