Cobalt(II)-2-methoxyethoxide 5% (p/v) dans le 2-méthoxyéthanol , 99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
42819.ACEA 154 EUR InStock
42819.AC
Cobalt(II)-2-methoxyethoxide 5% (p/v) dans le 2-méthoxyéthanol , 99% (base métaux)
Cobalt(II)-2-methoxyethoxide
Formule: C₆H₁₄CoO₄
MW: 209,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798554
Numéro CAS: 142600-61-1
ONU: 1188
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité